Läs mer
Olopatadine-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olopatadine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1331635-21-2 |
| Molekylformel | C21H21D3ClNO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (11Z)-11-[3-(Dimethyl-d3-amino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride, ALO 4943A-d3, Allelock-d3, KW 4679-d3, Opatanol-d3, Patanol-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/i1D3; |
| LEDER | O=C(O)CC(C=C1)=CC2=C1OCC(C=CC=C3)=C3/C2=C/CCN(C([2H])([2H])[2H])C.Cl |
| IUPAC-namn | 2-[11-[3-[methyl(trideuteriomethyl)amino]propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.89 |
| Formel vikt | 376.1633 |