missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Olopatadine-d3 N-Oxide, TRC

Produktkod. 30425903
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425903 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30425903 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO5750121MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Olopatadine-d3 N-Oxide
CAS 1246832-94-9
Molekylformel C21H20D3NO4
Kvantitet 1 mg
Synonym 11-[3-(Dimethyloxidoamino-d3)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2,25)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-26-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])[N+](C)([O-])CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
IUPAC-namn (3Z)-3-[2-(carboxymethyl)-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene]-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine oxide
Molekylvikt (g/mol) 356.43
Formel vikt 356.1815
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.