Läs mer
Olopatadine Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Olopatadine Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olopatadine Ethyl Ester |
| CAS | 113806-03-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Olopatadine Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H27 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Olopatadine Ethyl Ester, (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid ethyl ester, Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-, ethyl ester, (Z)- |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO3/c1-4-26-23(25)15-17-11-12-22-21(14-17)20(10-7-13-24(2)3)19-9-6-5-8-18(19)16-27-22/h5-6,8-12,14H,4,7,13,15-16H2,1-3H3/b20-10- |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[(11Z)-11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]acetate |
| Visa mer |