Läs mer
Olopatadine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16484357
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484357 50 mg
16418488 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16484357 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0426A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Olopatadine hydrochloride (ALO4943A) is a histamine blocker used to treat allergic conjunctivitis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olopatadine hydrochloride
CAS 140462-76-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H24ClNO3
Kvantitet 50 mg
Synonym ALO4943A KW4679
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (133.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (17.84 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC1=CC=C(C/2=C1)OCC3=CC=CC=C3C2=C\CCN(C)C.Cl
Molekylvikt (g/mol) 373.87
Formel vikt 373.87
Procent renhet 99.97%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation