Läs mer
Olopatadinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30413989
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30413989 10 mg
1 options
Produktkod. 30413989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO57500010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olopatadine Hydrochloride
CAS 140462-76-6
Molekylformel C21 H23 N O3 . Cl H
Kvantitet 10 mg
Synonym (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1), Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid','11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-','hydrochloride','(11Z)- (9CI), Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid','11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-','hydrochloride','(Z)-, (Z)-11-(3-Dimethylaminopropylidene)-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid hydrochloride, ALO 4943A, Allelock, Allerock, KW 4679, Olopatadine Hydrochloride, Olopax, Olopine, Patadine, Patanase, Pazeo
InChI formel InChI=1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8-;
LEDER Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
IUPAC-namn 2-[(11Z)-11-[3-(dimetylamino)propyliden]-6H-benzo[c][1]benoxepin-2-yl]ättiksyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 373.87
Formel vikt 373.1445