missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Olopatadine Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Olopatadine Isopropyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olopatadine Isopropyl Ester |
| CAS | 1206456-44-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Olopatadine Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H29 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Olopatadine Isopropyl Ester, (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO3/c1-17(2)28-24(26)15-18-11-12-23-22(14-18)21(10-7-13-25(3)4)20-9-6-5-8-19(20)16-27-23/h5-6,8-12,14,17H,7,13,15-16H2,1-4H3/b21-10- |
| LEDER | CC(C)OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 2-[(11Z)-11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?