Läs mer
Olopatadine Isopropyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olopatadine Isopropyl Ester |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO3/c1-17(2)28-24(26)15-18-11-12-23-22(14-18)21(10-7-13-25(3)4)20-9-6-5-8-19(20)16-27-23/h5-6,8-12,14,17H,7,13,15-16H2,1-4H3/b21-10- |
| Formel vikt | 379.2147 |