missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Olopatadine Isopropyl Ester, TRC

Produktkod. 30428497
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428497 25 mg
30411097 50 mg
30424995 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30428497 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO57502525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1206456-44-1
Molekylformel C24 H29 N O3
Molekylvikt (g/mol) 379.49
Synonym (11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid 1-methylethyl ester
IUPAC-namn propan-2-yl 2-[(11Z)-11-[3-(dimethylamino)propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]acetate
LEDER CC(C)OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3\C(=C\CCN(C)C)\c2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Olopatadine Isopropyl Ester
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29NO3/c1-17(2)28-24(26)15-18-11-12-23-22(14-18)21(10-7-13-25(3)4)20-9-6-5-8-19(20)16-27-23/h5-6,8-12,14,17H,7,13,15-16H2,1-4H3/b21-10-
Formel vikt 379.2147
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.