Läs mer
Olopatadin, TRC
Produktkod. 30412277
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412277 100 mg
30418382 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30412277 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO574995100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113806-05-6
Molekylformel C21H23NO3
Molekylvikt (g/mol) 337.41
Synonym (Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, 11-[(Z)-3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, Opatanol, Pataday, Patanol
IUPAC-namn 2-[(11Z)-11-[3-(dimetylamino)propyliden]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]ättiksyra
LEDER CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olopatadine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO3/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)/b18-8-
Formel vikt 337.1678