Läs mer
Olsalazine Dimethyl Ester, TRC
Produktkod. 30416682
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30416682 100 mg
1 options
Produktkod. 30416682 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO586010100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Olsalazine Dimethyl Ester
CAS 101351-60-4
Molekylformel C16H14N2O6
Kvantitet 100 mg
Synonym 5,5'-Azodisalicyclic Dimethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O6/c1-23-15(21)11-7-9(3-5-13(11)19)17-18-10-4-6-14(20)12(8-10)16(22)24-2/h3-8,19-20H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(O)c(c2)C(=O)OC
IUPAC-namn methyl 2-hydroxy-5-[(4-hydroxy-3-methoxycarbonylphenyl)diazenyl]benzoate
Molekylvikt (g/mol) 330.29
Formel vikt 330.0852