Läs mer
Olsalazine Disodium, MedChemExpress
Beskrivning
Olsalazine Disodium is an anti-inflammatory drug used in the treatment of Inflammatory Bowel Disease and Ulcerative Colitis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olsalazine Disodium |
| CAS | 6054-98-4 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H8N2Na2O6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (144.43 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (57.77 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O[Na])C1=C(O)C=CC(/N=N/C2=CC(C(O[Na])=O)=C(O)C=C2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.2 |
| Formel vikt | 346.2 |
| Visa mer |