Läs mer
Oltipraz, MedChemExpress
Beskrivning
Oltipraz has an inhibitory effect on HIF-1α activation in a time-dependent manner, completely abrogating HIF-1α induction at ≥10 μM concentrations, the IC50 of Oltipraz for HIF-1α inhibition is 10 μM. Oltipraz is a potent Nrf2 activator.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oltipraz |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 64224-21-1 |
| Färg | Red |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H6N2S3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | RP 35972 NSC 347901 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6 mg/mL (26.51 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |