Läs mer
Oltipraz, MedChemExpress
Produktkod. p-200100363
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. 16465906
Brand: Medchem Express HY12519
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Oltipraz has an inhibitory effect on HIF-1α activation in a time-dependent manner, completely abrogating HIF-1α induction at ≥10 μM concentrations, the IC50 of Oltipraz for HIF-1α inhibition is 10 μM. Oltipraz is a potent Nrf2 activator.
Oltipraz has an inhibitory effect on HIF-1α activation in a time-dependent manner, completely abrogating HIF-1α induction at ≥10 μM concentrations, the IC50 of Oltipraz for HIF-1α inhibition is 10 μM. Oltipraz is a potent Nrf2 activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oltipraz
Fysisk form Solid
CAS 64224-21-1
Färg Red
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H6N2S3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym RP 35972 NSC 347901
Löslighetsinformation DMSO : 6 mg/mL (26.51 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER S=C1SSC(C2=NC=CN=C2)=C1C
Molekylvikt (g/mol) 226.34
Formel vikt 226.34
Procent renhet 99.34%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.