Läs mer
Oltipraz, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oltipraz |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2S3/c1-5-7(12-13-8(5)11)6-4-9-2-3-10-6/h2-4H,1H3 |
| Formel vikt | 225.9693 |