Läs mer
Olumacostat glasaretil, MedChemExpress
Beskrivning
Olumacostat glasaretil is a small molecule inhibitor of acetyl coenzyme A carboxylase (ACC).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olumacostat glasaretil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1261491-89-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H43NO7 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (259.54 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(OCCCCCCCCCCCCCC)O1)OCC(N(CC(OCC)=O)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 481.62 |
| Visa mer |