Läs mer
Olutasidenib, MedChemExpress
Beskrivning
Olutasidenib (FT-2102) is a highly potent, orally active, brain penetrant and selective inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1), with IC50 values of 21.2 nM and 114 nM for IDH1- R132H and IDH1- R132C, respectively . Olutasidenib (FT-2102) is under the study in the treatment of acute myeloid leukemia (AML) or myelodysplastic syndrome (MDS) .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olutasidenib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1887014-12-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H15ClN4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | FT-2102 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (352.32 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |