missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Olutasidenib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Olutasidenib |
| CAS | 1887014-12-1 |
| Molekylformel | C18H15ClN4O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-[[(1S)-1-(6-Chloro-1,2-dihydro-2-oxo-3-quinolinyl)ethyl]amino]-1,6-dihydro-1-methyl-6-oxo-2-pyridinecarbonitrile (ACI)(S)-5-((1-(6-chloro-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)ethyl)amino)-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile5-[[(1S)-1-(6-Chloro-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)ethyl]amino]-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile, FT 2102, FT-2102, Rezlidhia |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClN4O2/c1-10(21-16-6-4-13(9-20)23(2)18(16)25)14-8-11-7-12(19)3-5-15(11)22-17(14)24/h3-8,10,21H,1-2H3,(H,22,24)/t10-/m0/s1 |
| LEDER | ClC1=CC=C(NC(C([C@@H](NC2=CC=C(C#N)N(C)C2=O)C)=C3)=O)C3=C1 |
| IUPAC-namn | (S)-5-((1-(6-chloro-2-oxo-1,2-dihydroquinolin-3-yl)ethyl)amino)-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.79 |
| Formel vikt | 354.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?