Learn More
Tocris Bioscience™ Olvanil
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18084482
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
18084482 50 mg
18084152 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18084482 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 0934/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Potent vanilloid receptor agonist
Potent vanilloid receptor agonist (pEC50 values are 8.1 and 7.7 at rat and human VR1 receptors respectively). Also blocks anandamide uptake (IC50 = 9 μM) and may bind to CB1 cannabinoid receptors. Antinociceptive following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58493-49-5
Molekylformel C26H43NO3
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Olvanil
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 417.63
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 417.634
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.