Learn More
Olverembatinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419287
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
16419287 5 mg -
16416738 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16419287 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15666
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Olverembatinib (GZD824) is a potent and orally active pan-Bcr-Abl inhibitor. Olverembatinib potently inhibits a broad spectrum of Bcr-Abl mutants. Olverembatinib strongly inhibits native Bcr-Abl and Bcr-AblT315I with IC50s of 0.34 nM and 0.68 nM, respectively. Olverembatinib has antitumor activity.
Olverembatinib (GZD824) is a potent and orally active pan-Bcr-Abl inhibitor. Olverembatinib potently inhibits a broad spectrum of Bcr-Abl mutants. Olverembatinib strongly inhibits native Bcr-Abl and Bcr-AblT315I with IC50s of 0.34 nM and 0.68 nM, respectively. Olverembatinib has antitumor activity.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Olverembatinib
Fysisk form Powder
CAS 1257628-77-5
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H27F3N6O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym GZD824 HQP1351
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (93.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(CN2CCN(C)CC2)C(C(F)(F)F)=C1)C3=CC=C(C)C(C#CC4=CN=C(NN=C5)C5=C4)=C3
Molekylvikt (g/mol) 532.56
Formel vikt 532.56
Procent renhet 99.46%
Kvalitet Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.