Läs mer
EVOS™ Olympus 1.25X Objective, apochromat, LWD
Produktkod. 15399641
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15399641 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 15399641 Leverantör EVOS™ Leverantörsnummer AMEP4736
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För krävande applikationer, speciellt att ta färgbilder i vitt ljus
  • Har objektiv för långa arbetsavstånd (LWD) som är optimerat för avbildning av objektglas, cellodlingsskålar och -kolvar och mikrotiterplattor
  • Kompatibel med EVOS™ Cellavbildningssystem
  • Erbjuder optisk prestanda från synligt ljus till nära infrarött ljus
  • Möter behov över spektrum av förstoringar och optiska specifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Objektiv lins
Produktlinje Olympus
För användning med (utrustning) EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ XL bildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System
Inkluderar Kärl, rutschbanor, cellodlingsskålar, kolvar, Microtiter Brunn plattor
Fokusavstånd 5.11 mm
Linstyp Apochromat
Förstoring 1.25X
Numerisk bländare 0.04
Kvantitet 1 vardera