Läs mer
Thermo Scientific™ Olympus™ 1.25X Objective, PlanApo N, 0.04 NA
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 vardera
Beskrivning
Expand the functionality of your Thermo Scientific™ high-content instrument
Add a wide range of magnifications using Carl Zeiss™ and Olympus™ Objective Lenses for Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA Readers and the Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Platform.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Objective Lens |
| Produktlinje | Olympus |
| Beskrivning | Olympus™ 1.25X Objective, PlanApo N (0.04 NA) |
| För användning med (utrustning) | ArrayScan HCA Readers |
| Linstyp | Dry |
| Förstoring | 1.25x (0.04NA) |
| Kvantitet | 1 vardera |