Läs mer
Thermo Scientific™ Olympus™ 20X Objective, X-Apo, 0,80NA/0,6WD
Produktkod. 17029813
Change view
Kvantitet:
Varje
Produktkod. Kvantitet
17029813 Varje
1 options
Produktkod. 17029813 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AMEP4906
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta 20X apochromatobjektiv är från den nya Olympus X-serien med exceptionell optisk prestanda.
Detta 20X apochromatobjektiv är från den nya Olympus X-serien med exceptionell optisk prestanda. Genom ny tillverkningsteknik erbjuder X-Apo-målen förbättrad prestanda jämfört med standard Apo-mål inom flera kritiska områden: större numerisk bländare (NA), bättre bildplanhet och ett bredare område för kromatisk korrigering på 400 1 –000 nm. Dessa objektiv ger enastående ljusstyrka och upplösning över ett stort synfält för applikationer där bästa möjliga bildkvalitet önskas. Olympus mål är kompatibla med alla EVOS cellavbildningssystem. Vårt breda utbud av EVOS och Olympus objektiv tillfredsställer behov över hela spektrumet av förstoringar och optiska specifikationer.
Ytterligare egenskaper hos detta Olympus-objektiv:
  • Förstoring: 20X
  • Numerisk bländare: 0,8
  • Arbetsavstånd: 0,6 mm
  • Fantastisk bildkvalitet
Bildkvalitet
Mikroskopobjektiv kan vara de viktigaste komponenterna i ett mikroskop eftersom de är ansvariga för primär bildbildning. Hög bildkvalitet är avgörande för experimentell framgång och ofta ett krav för publicering; Olympus mål ger den kvaliteten över det synliga spektrumet till nära infrarött ljus. Denna prestanda är resultatet av många års erfarenhet av linstillverkning, och det breda urvalet av objektiv gör att du kan välja det optimala objektivet för dina bildbehov.
Objektiva klasser
Achromat-objektiv är perfekta för allmänna applikationer, med standardkorrigering av färg och fokus.
Fluoritobjektiv ger utmärkt upplösning och är gjorda med högre numeriska bländaröppningar än achromatobjektiv, vilket resulterar i ljusare fluorescenssignal och bildåtergivning med högre kontrast. Den högre optiska kvaliteten minskar avsevärt optiska aberrationer, och korrigeringar för färg och fokus är på högre nivåer än achromat-objektiv. Fluoritobjektiv är idealiskt lämpade för fluorescens och krävande applikationer för genomsläppt ljus, där den högre kontrasten gör dem idealiska för färgavbildning.
Apochromat-objektiv tillverkas med de högsta nivåerna av upplösning, fluorescensljusstyrka och kontrast; kromatiska aberrationer är nästan eliminerade. De rekommenderas för de mest krävande applikationerna, särskilt vid förstoringar på 60x och högre. Apokromatiska objektiv är det bästa valet för att ta färgbilder i vitt ljus.
Objektiv för ljusfältskontrast kontra faskontrast
Brightfield är den mest grundläggande formen av ljusmikroskopi och åstadkoms genom provabsorption av ljus. Ett område med högre densitet i ett prov kommer att absorbera mer ljus, vilket ökar kontrasten i dessa områden. Faskontrastobjektiv är mest användbara för svårsedda, genomskinliga prover. Denna kontrastmetod åstadkoms genom att omvandla fasförskjutningar, orsakade av ljus som passerar genom ett genomskinligt prov, till ljusstyrkeförändringar (dvs. kontrast).
Långt arbetsavstånd kontra täckglaskorrigerade objektiv
Objektiv för långa arbetsavstånd (LWD) är optimerade för användning genom kärl med en nominell väggtjocklek på 0,9-1,5 mm. Detta inkluderar kärl som vanligtvis används i cellodling och cellbaserade analyser, såsom objektglas, cellodlingsskålar och -kolvar, mikrotiterbrunnsplattor, etc. Täckglaskorrigerade objektiv är optimerade för användning genom #1,5 täckglas (tjocklek ca 0,17 mm). Dessa objektiv har en högre förstoring/NA-förhållande och ger högre upplösning jämfört med LWD-objektiv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Objektiv lins
Produktlinje Olympus
För användning med (utrustning) EVOS M5000, EVOS M7000 och andra bildbehandlingssystem
Inkluderar Kärl, rutschbanor, cellodlingsskålar, kolvar, Microtiter Brunn plattor
Kvantitet Varje