Läs mer
Thermo Scientific™ Olympus™ 2X mål, PlanApo, 0,08 NA
Produktkod. 15405354 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405354 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15405354 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer NX1002X
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Utöka din funktionalitet Thermo Scientific™ instrument med högt innehåll
Lägg till ett brett utbud av förstoringar med hjälp Carl Zeiss™ av objektiv för ArrayScan™ Thermo Scientific™ HCA-läsare och Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS)-plattformen.Olympus™
Olympus 2X (0,08NA) PlanApo-objektivlinsen är lämplig för användning med Thermo Scientific CellInsight CX5, CX7 LED och CX7 LZR high content screening (HCS)-plattformarna. Den har en förstoringseffekt som är lämpad för subcellulär avbildning och en numerisk apertur som balanserar upplösning och mångsidighet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Objektiv lins
Produktlinje Olympus
Beskrivning Olympus™ 2X Objective, PlanApo (0,08 NA)
För användning med (utrustning) CellInsight CX5 HCS-plattform
Linstyp Dry
Förstoring 2x (0,08NA)
Kvantitet 1 st