Läs mer
Invitrogen™ Olympus™ 20X Objective, fluorit, 0,70NA/0,8 –1,8WD, korrigeringskrage (0 1,–6 mm)
Produktkod. 16684245
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
16684245 1 vardera
1 options
Produktkod. 16684245 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AMEP4765EO
Beräknad leverans: 03-11-2026
Detta fluorit (semi-apochromat) objektiv är utrustat med en justerbar krage som ger flexibilitet vid avbildning genom kärl med en tjocklek från 0 (ingen täckglas) till 2,0 mm. Med fyrfärgskorrigering för sfäriska och kromatiska aberrationer ger den exceptionell bildkvalitet.
För den skarpaste bilden ställer du bara in kragen till tjockleken på kärlet/täckglaset du använder. Om tjockleken är okänd, vrid kragen i endera riktningen medan du övervakar provets fokus. Alla Olympus-objektiv är kompatibla med EVOS cellavbildningssystem och erbjuder enastående optisk prestanda från synligt till nära-infrarött ljus. Det omfattande utbudet av EVOS och Olympus objektiv tillfredsställer behov över hela spektrumet av förstoringar och optiska specifikationer.
Ytterligare egenskaper hos detta Olympus-objektiv:
  • Förstoring : 20X
  • Numerisk bländare : 0,70
  • Arbetsavstånd : 0,8 –1,8 mm
  • Fantastisk bildkvalitet
Bildkvalitet
Mikroskopobjektiv kan vara de viktigaste komponenterna i ett mikroskop eftersom de är ansvariga för primär bildbildning. Hög bildkvalitet är avgörande för experimentell framgång och ofta ett krav för publicering; Olympus mål ger den kvaliteten över det synliga spektrumet till nära infrarött ljus. Denna prestanda är resultatet av många års erfarenhet av linstillverkning, och det breda urvalet av objektiv gör att du kan välja det optimala objektivet för dina bildbehov
Objektiva klasser
Achromat-objektiv är perfekta för allmänna applikationer, med standardkorrigering av färg och fokus.
Fluoritobjektiv ger utmärkt upplösning och är gjorda med högre numeriska bländaröppningar än achromatobjektiv, vilket resulterar i ljusare fluorescenssignal och bildåtergivning med högre kontrast. Den högre optiska kvaliteten minskar avsevärt optiska aberrationer, och korrigeringar för färg och fokus är på högre nivåer än achromat-objektiv. Fluoritobjektiv är idealiskt lämpade för fluorescens och krävande applikationer för genomsläppt ljus, där den högre kontrasten gör dem idealiska för färgavbildning.
Apochromat-objektiv tillverkas med de högsta nivåerna av upplösning, fluorescensljusstyrka och kontrast; kromatiska aberrationer är nästan eliminerade. De rekommenderas för de mest krävande applikationerna, särskilt vid förstoringar på 60x och högre. Apokromatiska objektiv är det bästa valet för att ta färgbilder i vitt ljus.
Objektiv för ljusfältskontrast kontra faskontrast
Brightfield är den mest grundläggande formen av ljusmikroskopi och åstadkoms genom provabsorption av ljus. Ett område med högre densitet i ett prov kommer att absorbera mer ljus, vilket ökar kontrasten i dessa områden. Faskontrastobjektiv är mest användbara för svårsedda, genomskinliga prover. Denna kontrastmetod åstadkoms genom att omvandla fasförskjutningar, orsakade av ljus som passerar genom ett genomskinligt prov, till ljusstyrkeförändringar (dvs. kontrast).
Långt arbetsavstånd kontra täckglaskorrigerade objektiv
Objektiv för långa arbetsavstånd (LWD) är optimerade för användning genom kärl med en nominell väggtjocklek på 0,9-1,5 mm. Detta inkluderar kärl som vanligtvis används i cellodling och cellbaserade analyser, såsom objektglas, cellodlingsskålar och -kolvar, mikrotiterbrunnsplattor, etc. Täckglaskorrigerade objektiv är optimerade för användning genom nr 1,5 täckglas (tjocklek ca 0,17 mm). Dessa objektiv har en högre förstoring/NA-förhållande och ger högre upplösning jämfört med LWD-objektiv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Objektiv lins
Produktlinje Olympus
För användning med (utrustning) EVOS™
Inkluderar Kärl, rutschbanor, cellodlingsskålar, kolvar, Microtiter Brunn plattor
Linstyp Fluorit med korrigeringskrage
Förstoring 20X
Kvantitet 1 vardera