Läs mer
EVOS™ Olympus™ 40X Oil Objective, fluorit, täckglaskorrigerad
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kan användas för att visa bilder med olika förstoring
- Täckglaskorrigerat objektiv som är optimerat för avbildning genom #1.5 täckglas
- Erbjuder optisk prestanda från synligt ljus till nära infrarött ljus
- Möter behov över spektrum av förstoringar och optiska specifikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Objektiv lins |
| Produktlinje | Olympus |
| För användning med (utrustning) | EVOS™ FL Auto Imaging System, EVOS™ FL färgbildsystem, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ XL bildsystem |
| Inkluderar | Kärl, rutschbanor, cellodlingsskålar, kolvar, Microtiter Brunn plattor |
| Fokusavstånd | 0.2 mm |
| Linstyp | Flusspat |
| Förstoring | 40X |
| Numerisk bländare | 1.30 |
| Kvantitet | 1 vardera |