Beskrivning
Utöka din funktionalitet Thermo Scientific™ instrument med högt innehåll
Lägg till ett brett utbud av förstoringar med hjälp av Carl Zeiss™ och Olympus™ Objektiva linser för Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA Readers och Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Plattform.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Objektiv lins |
| Produktlinje | Olympus |
| Beskrivning | Olympus™ 4X-mål, U-plan S-Apo (0,16 NA) |
| För användning med (utrustning) | CellInsight CX5 HCS-plattform |
| Linstyp | Dry |
| Förstoring | 4x (0,16NA) |
| Kvantitet | 1 vardera |