Läs mer
EVOS™ Olympus Apochromat LWD objektiv
:
Förstoring: 2X; Numerisk bländare: 0,08; Arbetsavstånd: 6,22 mm
Beskrivning
- Har objektiv för långa arbetsavstånd (LWD) som är optimerat för avbildning av objektglas, cellodlingsskålar och -kolvar och mikrotiterplattor
- Kompatibel med EVOS™ Cellavbildningssystem
- Erbjuder optisk prestanda från synligt ljus till nära infrarött ljus
- Möter behov över spektrum av förstoringar och optiska specifikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Olympus Apochromat LWD objektiv |
| För användning med (utrustning) | EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS FL färgbildsystem, EVOS FL Auto Imaging System, EVOS XL bildsystem, EVOS FL Imaging System |
| Fokusavstånd | 6.22mm |
| Förstoring | 2X |
| Numerisk bländare | 0.08 |