Läs mer
Omadacycline tosylate, MedChemExpress
Produktkod. 16428817
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. 16428817
Brand: Medchem Express HY14865B5mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Omadacycline (PTK 0796) tosylate, a first-in-class orally active aminomethylcycline antibacterial, is a member of the tetracycline class of antibiotics.
Omadacycline tosylate acts through the inhibition of bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit. Omadacycline tosylate possesses broad-spectrum antibacterial activity against aerobic and anaerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria, as well as atypical bacteria. Omadacycline tosylate can be used for the research of acute bacterial skin and skin-structure infections, community-acquired pneumonia, and urinary tract infections.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omadacycline tosylate
CAS 1075240-43-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H48N4O10S
Kvantitet 5 mg
Synonym PTK 0796 tosylateAmadacycline tosylate
Löslighetsinformation H2O : 12.5 mg/mL (17.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@@](C[C@@]2([H])C(C(C3=C(O)C(CNCC(C)(C)C)=CC(N(C)C)=C3C2)=O)=C4O)([H])[C@@]4(O)C1=O)N.OS(=O)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
Molekylvikt (g/mol) 728.85
Formel vikt 728.85
Procent renhet 99.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.