Läs mer
Omapatrilat, MedChemExpress
Produktkod. 16497478
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497478 10 mg -
16473596 25 mg -
16447446 100 mg -
16443507 50 mg -
16409967 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497478 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18208
MedChemExpress Omapatrilat is a dual inhibitor of the metalloproteases ACE and NEP with Ki values of 0.64 and 0.45 nM, respectively.
Omapatrilat is a dual inhibitor of the metalloproteases ACE and NEP with Ki values of 0.64 and 0.45 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omapatrilat
CAS 167305-00-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H24N2O4S2
Kvantitet 10 mg
Synonym BMS-186716
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (75.88 mM)
LEDER O=C([C@@H]1CCC[C@](N21)([H])SCC[C@H](NC([C@@H](S)CC3=CC=CC=C3)=O)C2=O)O
Molekylvikt (g/mol) 408.53
Formel vikt 408.53
Procent renhet 99.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus