Läs mer
Omarigliptin, MedChemExpress
Beskrivning
Omarigliptin(MK-3102) is a potent, selective and long-acting DPP-4 inhibitor with IC50 of 1.6 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Omarigliptin |
| CAS | 1226781-44-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H20F2N4O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | MK-3102 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (125.49 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N[C@@H]1[C@@H](C2=CC(F)=CC=C2F)OC[C@H](N3CC4=NN(S(=O)(C)=O)C=C4C3)C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.43 |
| Visa mer |