Läs mer
Omaveloxolone, MedChemExpress
Beskrivning
Omaveloxolone (RTA 408) is an antioxidant inflammation modulator (AIM), which activates Nrf2 and suppresses nitric oxide (NO). Omaveloxolone attenuates osteoclastogenesis by inhibiting STING dependent NF-κb signaling.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Omaveloxolone |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1474034-05-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H44F2N2O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | RTA 408 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (180.27 mM) |
| Visa mer |