Läs mer
Omberacetam, MedChemExpress
Beskrivning
Omberacetam (GVS-111) is a medication promoted and prescribed in Russia and neighbouring countries as a nootropic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Omberacetam |
| CAS | 157115-85-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H22N2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | GVS-111 SGS-111 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (314.10 mM) |
| LEDER | O=C(OCC)CNC([C@H]1N(C(CC2=CC=CC=C2)=O)CCC1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.37 |
| Visa mer |