Läs mer
Omecamtiv mecarbil, MedChemExpress
Produktkod. 16476416
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16476416 100 mg -
16458617 5 mg 5mg
16402147 50 mg -
16475998 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16476416 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14233
MedChemExpress Omecamtiv mecarbil (CK-1827452) is a selective cardiac myosin activator.
Omecamtiv mecarbil (CK-1827452) is a selective cardiac myosin activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omecamtiv mecarbil
CAS 873697-71-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24FN5O3
Kvantitet 100 mg
Synonym CK-1827452
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (49.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(N1CCN(CC1)CC2=C(C(NC(NC3=CC=C(N=C3)C)=O)=CC=C2)F)OC
Molekylvikt (g/mol) 401.43
Formel vikt 401.43
Procent renhet 96.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation