Läs mer
omega-Aminocaprylic acid, 99+%
Produktkod. 10420701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10420701 1 g Glasflaska 1g
10593581 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10420701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 226830010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1002-57-9 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1002-57-9
Molekylformel C8H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 159.23
MDL-nummer MFCD00008245
InChI-nyckel UQXNEWQGGVUVQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-aminocaprylic acid, octanoic acid, 8-amino, omega-aminocaprylic acid, 8-amino caprylic acid, 8-amino-octanoic acid, .omega.-aminocaprylic acid, 8-amino capylic acid, 8ac, 8-aminocapylic acid, pubchem13165
PubChem CID 66085
IUPAC-namn 8-aminooktansyra
LEDER NCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ω-Aminocaprylic acid
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 194°C to 196°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2N(CH2)7CO2H
Kvantitet 1 g
Formel vikt 159.23
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • w-Aminocaprylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.