Läs mer
omega-Hydroxy-DEET, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | omega-Hydroxy-DEET |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2/c1-3-13(4-2)12(15)11-7-5-6-10(8-11)9-14/h5-8,14H,3-4,9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 207.1259 |
| Procent renhet | >95% |