Läs mer
Cytiva Omega membranskivor
Beskrivning
- Polyetersulfonmembran ger högre flödeshastigheter och lägre proteinbindning än konkurrerande regenererad cellulosa
- Lägre handläggningstider och högsta möjliga återvinning
- Skivorna kan tvättas och återanvändas
- Ersättningsmembran för andra omrörda cellsystems koncentration, fraktionering, rening, buffertbyte eller avsaltning av protein, cellbuljonger och andra biomolekyler
- Endast för användning inom forskning
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal per förpackning | 12/Pk. |
| Diameter (metrisk) membran | 76 mm |