Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Omeprazol, 98+%
Produktkod. 15512343 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15512343 1 g 1g
15522343 5 g 5g
15532343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15512343 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 458520010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 73590-58-6 | C17H19N3O3S | 345,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73590-58-6
Molekylformel C17H19N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 345.42
InChI-nyckel SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
PubChem CID 4594
ChEBI CHEBI:77260
IUPAC-namn 6-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]-lH-bensimidazol
LEDER CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omeprazole
Smältpunkt 158.0°C to 159.0°C
Förlust vid torkning 0.5% max. (60°C, 4 h) (vacuum)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in chloroform, dimethylformamide, slightly soluble in methanol,ethanol, very slighly soluble in acetonitrile, isopropanol
Formel vikt 345.42
Procent renhet 98+%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Omeprazole
Signalord
  • Varning
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Omeprazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.