Läs mer
Omeprazole, 98%, Thermo Scientific™
A proton pump inhibitor
623.65 SEK - 1724.83 SEK
Identifiants chimiques
CAS 73590-58-6
Molekylformel C17H19N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 345.417
MDL-nummer MFCD00083192
InChI-nyckel SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
PubChem CID 4594
ChEBI CHEBI:77260
IUPAC-namn 6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
LEDER CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Kvantitet Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Kvantitet Prix Quantité et disponibilité  
15465159
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62860.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
694.38 SEK
623.65 SEK / 1g
Save 70.73 SEK
10% Av
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
I lager
Ajouter au panier
 Begränsad artikel
15475159
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62860.06
5g
1724.83 SEK
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
I lager
Ajouter au panier
 Begränsad artikel
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Omeprazole also acts as an aryl hydrocarbon-like inducer of cytochrome P450 secretion in human liver. This compound is an inhibitor a variety of CYP isoenzymes, including CYP2C19, CYP2C9 and CYP3A.
Solubility
Soluble in water (0.5 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), and ethanol (4.5 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away from strong oxidizing agents.
Spécification
Identifiants chimiques
73590-58-6
345.417
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
4594
6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
C17H19N3O3S
MFCD00083192
omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
CHEBI:77260
CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
Spécification
Omeprazole
C17H19N3O3S
14,6845
Soluble in water (0.5mg/ml),DMSO (25mg/ml),and ethanol (4.5mg/ml).
CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CS(=O)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC
345.417
CHEBI:77260
98%
73590-58-6
MFCD00083192
omeprazole, losec, prilosec, antra, esomeprazole, omeprazon, audazol, omapren, omepral, parizac
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
4594
345.42
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : DD9087000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.