Läs mer
Omeprazole Acid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Omeprazole Acid Disodium Salt |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O5S.2Na/c1-9-14(18-7-11(16(21)22)15(9)25-3)8-26(23)17-19-12-5-4-10(24-2)6-13(12)20-17;;/h4-7H,8H2,1-3H3,(H2,19,20,21,22);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vikt | 419.0528 |