Läs mer
Omeprazole-d3 (benzimidazole-4,6,7-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Omeprazole-d3 (benzimidazole-4,6,7-d3) |
| CAS | 934293-92-2 |
| Molekylformel | C17 D3 H16 N3 O3 S |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 1 H-Benzimidazole-4,5,7-d3, 6-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (ACI), 6-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1 H-benzimidazole-4,5,7-d3 (ACI), 2-[(4-Methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-6-methoxy-4,5,7-trideuterio-1 H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1 H-benzimidazole-4,6,7-d3, Omeprazole-d3, Omeprazole-D3 (benzimidazole-4,6,7-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8 H,9H2,1-4H3,(H,19,20)/i5D,6 D,7 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c2[nH]c(nc2c([2 H])c1OC)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C |
| IUPAC-namn | 4,6,7-trideuterio-5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1 H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.4346 |
| Formel vikt | 348.1335 g/mol |
| Visa mer |