Läs mer
Omeprazole-d3 Sulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Omeprazole-d3 Sulfide |
| CAS | 922730-98-1 |
| Molekylformel | C17 2H3 H16 N3 O2 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 6-Methoxy-2-[[[4-(methoxy-d3)-3,5-dimethyl-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, 2-[[(3,5-Dimethyl-4-methoxy-d3-2-pyridyl)methyl]thio]-5-methoxybenzimidazole, Pyrmetazole-d3, Ufiprazole-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O2S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)22-4)9-23-17-19-13-6-5-12(21-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2[nH]c(SCc3ncc(C)c(OC)c3C)nc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-5-(trideuteriomethoxy)-1H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.44 |
| Formel vikt | 332.1386 g/mol |
| Visa mer |