Läs mer
Omeprazol-d3 Sulfon, TRC
Produktkod. 30409345
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30409345 1 mg 1mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30409345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO6350271MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omeprazole-d3 Sulfone
CAS 1189891-71-1
Molekylformel C17H16D3N3O4S
Kvantitet 1 mg
Synonym 5-(Methoxy-d3)-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfonyl]- 1H-benzimidazole;
LEDER CC(C(OC)=C(C)C=N1)=C1CS(C(N2)=NC3=C2C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C3)(=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 364.43
Formel vikt 364,1285 g/mol
Procent renhet >95% (HPLC)