Läs mer
Omeprazol EP Förorening H, Mikromol™
Product Code. 30052306
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30052306 25 mg
17903856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30052306 Supplier Mikromol Supplier No. MM0095.150025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Omeprazol EP förorening H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
CAS 863029-89-4
Analyt- eller komponentnamn 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C16 H16 Cl N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-[(RS)-[(4-Chloro-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, Omeprazole Imp. H (EP), Omeprazole Impurity H
InChI formel InChI=1S/C16H16ClN3O2S/c1-9-7-18-14(10(2)15(9)17)8-23(21)16-19-12-5-4-11(22-3)6-13(12)20-16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
LEDER COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(Cl)c3C
IUPAC-namn 2-[(4-klor-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]-5-metoxi-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 349.84
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 349,0652 g/mol