Läs mer
Omeprazol, LoGiCal
Produktkod. 30460544
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460544 10 mg
1 options
Produktkod. 30460544 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0095.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omeprazole
CAS 73590-58-6
Analyt- eller komponentnamn Omeprazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H19 N3 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]- (9CI), 2-[[(3,5-Dimethyl-4-methoxy-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-5-methoxy-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Acidex, Antra, Antra MUPS, Audazol, Aulcer, Belmazol, Ceprandal, Desec, Dizprazol, Dudencer, Elgam, Emeproton, Epirazole, Gastrimut, GastroGard, Gastroloc, Gastrozole, Gibancer, H 168/68, Indurgan, Inhibitron, Inhipump, Logastric, Lomac, Losec, Mepral, Miol, Miracid, Mopral, OMEP, OMP, OMZ, Ocid, Omapren, Omebeta 20, Omed, Omedar, Omepradex, Omepral, Omeprazen, Omeprazole, Omeprazon, Omepril, Omezol, Omezzol, Omid, Omisec, Omizac, Ompanyt, Oprax, Opraz, Ozoken, Parizac, Pepticum, Peptilcer, Prazidec, Prilosec, Prysma, Ramezol, Roweprazol, Sanamidol, Secrepina, Ulceral, Ulcesep, Ulcometion, Ulcozol, Ulsen, Ultop, Ulzone, Zefxon, Zimor, Zoltum, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP), Chlorphenamine Imp. C (EP), Chlorpheniramine USP Related Compound C, Chlorpheniramine USP RC C, (+/-)-Omeprazole
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC-namn 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 345.42
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 345,1147 g/mol