Läs mer
Omeprazol magnesium, TRC
Produktkod. 17971855
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17971855 100 mg
1 options
Produktkod. 17971855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO635065100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omeprazole magnesium
CAS 95382-33-5
Molekylformel 2 C17 H18 N3 O3 S . Mg
Kvantitet 100 mg
Synonym Omeprazole magnesium, Magnesium bis[5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazol-1-ide]
InChI formel InChI=1S/2C17H18N3O3S.Mg/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;/q2*-1;+2
LEDER [Mg+2].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C.COc4ccc5[n-]c(nc5c4)S(=O)Cc6ncc(C)c(OC)c6C
IUPAC-namn magnesium; 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
Molekylvikt (g/mol) 713.12
Formel vikt 712.1988