Läs mer
Omeprazol natrium, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Omeprazole Sodium |
| CAS | 95510-70-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Omeprazole Sodium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H18 N3 O3 S . Na . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1; |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C |
| Visa mer |