Läs mer
Omeprazol natrium, Mikromol™
Produktkod. 17983176
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17983176 250 mg
1 options
Produktkod. 17983176 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3011.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Omeprazolnatrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omeprazole Sodium
CAS 95510-70-6
Analyt- eller komponentnamn Omeprazole Sodium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H18 N3 O3 S . Na . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Omeprazole sodium, Sodium 5-methoxy-2-[(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole monohydrate
InChI formel InChI=1S/C17H18N3O3S.Na.H2O/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q-1;+1;
LEDER O.[Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
IUPAC-namn natrium; 5-metoxi-2-[(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2-yl)metylsulfinyl]benzimidazol-1-ide; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 385.41
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 385,1072 g/mol