Läs mer
Omeprazole sulfide, MedChemExpress
Produktkod. 16488926
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16488926 100 mg
1 options
Produktkod. 16488926 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYG0006
MedChemExpress Omeprazole metabolite Omeprazole sulfide (Ufiprazole) is a metabolite of Omeprazole, which is a proton pump inhibitor.
Omeprazole metabolite Omeprazole sulfide (Ufiprazole) is a metabolite of Omeprazole, which is a proton pump inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Omeprazole sulfide
CAS 73590-85-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H19N3O2S
Kvantitet 100 mg
Synonym Ufiprazole
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (115.35 mM)
LEDER CC(C(OC)=C(C)C=N1)=C1CSC2=NC3=CC=C(OC)C=C3N2
Molekylvikt (g/mol) 329.42
Formel vikt 329.42
Procent renhet 99.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid