Läs mer
Omeprazole sulfide N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Omeprazole sulfide N-Oxide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-20(21)15(11(2)16(10)23-4)9-24-17-18-13-6-5-12(22-3)7-14(13)19-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,18,19) |
| Formel vikt | 345.1147 |