Läs mer
Omeprazole Sulfide, TRC
Produktkod. 17961855
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17961855 25 mg
17912555 10 mg
17954325 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17961855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO63502025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73590-85-9
Molekylformel C17 H19 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 329.42
Synonym 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. C (EP), Omeprazole Imp. C (EP), Ufiprazole
IUPAC-namn 5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole
LEDER COc1ccc2[nH]c(SCc3ncc(C)c(OC)c3C)nc2c1
Specifica
Kemiskt namn eller material 5-Methoxy-2-([(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulphanyl)-1H-benzimidazole (Ufiprazole)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N3O2S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)22-4)9-23-17-19-13-6-5-12(21-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Formel vikt 329.1198
Procent renhet >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.